1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 491 DKK
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molekylvægt: 219.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07596437
CAS-nummer: 471937-78-7
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1 III