1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC410012-1G PC410012-25G PC410012-5G
APOSPC410012-1GEA 861 DKK
APOSPC410012-1G APOSPC410012-25G APOSPC410012-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₅H₇ClF₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04967266
CAS-nummer: 1185177-94-9