2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4099-1G PC4099-5G PC4099-25G
APOSPC4099-1GEA 226 DKK
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G APOSPC4099-25G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₇FN₄
Smeltepunkt: 245…248 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221785
CAS-nummer: 119584-70-2