(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4098-1G PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA 164 DKK
APOSPC4098-1G APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆F₄O₂
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236303
CAS-nummer: 238754-67-1