1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 3720 DKK
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Formel: C₈H₆ClF₃N₂S
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041182
CAS-nummer: 207919-03-7