5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409526-10G PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-10GEA 7680 DKK
APOSPC409526-10G APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₃N₂S
Molekylvægt: 204.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12401614
CAS-nummer: 1208672-46-1