6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409524-1G PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-1GEA 2850 DKK
APOSPC409524-1G APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₆NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226775
CAS-nummer: 1097778-74-9