(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409522-1G PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA 1550 DKK
APOSPC409522-1G APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12401613
CAS-nummer: 1015078-44-0