5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 774 DKK
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Smeltepunkt: 74…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226772
CAS-nummer: 873107-98-3