3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC409518-1G PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA 7190 DKK
APOSPC409518-1G APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₁₃H₁₂F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07403548
CAS-nummer: 879072-54-5