3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409517-1G PC409517-5G
APOSPC409517-1GEA 6700 DKK
APOSPC409517-1G APOSPC409517-5G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258799
CAS-nummer: 916423-57-9