5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409513-1G
PC409513-5G
PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA
6830
DKK
APOSPC409513-1G
APOSPC409513-5G
APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₀H₇FO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12401609 CAS-nummer: 61761-32-8 |