4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC409510-1G PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA 2250 DKK
APOSPC409510-1G APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N
Molekylvægt: 265.71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02178912
CAS-nummer: 574008-73-4