N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409506-1G PC409506-10G PC409506-5G
APOSPC409506-1GEA 4910 DKK
APOSPC409506-1G APOSPC409506-10G APOSPC409506-5G
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate
Formel: C₁₄H₁₈ClF₃N₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08567943
CAS-nummer: 1452488-43-5