8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 3640 DKK
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formel: C₉H₃BrClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08567942
CAS-nummer: 890301-89-0