4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 3200 DKK
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699695
CAS-nummer: 315-53-7