2-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 186 DKK
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril 97%
2-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236029
CAS-nummer: 75279-56-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III