(2-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 1170 DKK
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre 97%
(2-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236028
CAS-nummer: 177985-32-9