N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409009-1G PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA 535 DKK
APOSPC409009-1G APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Formel: C₁₁H₁₈FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367993
CAS-nummer: 203866-18-6