1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409004-1G
PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA
680
DKK
APOSPC409004-1G
APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formel:
C₉H₁₅F₂NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06797010 CAS-nummer: 195447-25-7 |