(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409002-1G PC409002-250MG
APOSPC409002-1GEA 0 DKK
APOSPC409002-1G APOSPC409002-250MG
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₇F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094918
CAS-nummer: 203866-17-5