4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409000-1G PC409000-250MG
APOSPC409000-1GEA 242 DKK
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formel: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797014
CAS-nummer: 426844-51-1