4-Fluorphenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 175 DKK
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorphenol 99%
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Kogepunkt: 185 °C
Smeltepunkt: 44…47 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002316
CAS-nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II