1-(4-fluorbenzyl)homopiperazin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 218 DKK
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-fluorbenzyl)homopiperazin 95%
1-(4-fluorbenzyl)homopiperazin
Formel: C₁₂H₁₇FN₂
Molekylvægt: 208.28 g/mol
Kogepunkt: 112 °C/0.5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00816588
CAS-nummer: 76141-89-4
UN nummer: 3267
ADR: 8 III