1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 968 DKK
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion 95%
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
Formel: C₆H₇F₃O₂
Kogepunkt: 125 °C
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051306
CAS-nummer: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III