4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408554-1G PC408554-250MG
APOSPC408554-1GEA 871 DKK
APOSPC408554-1G APOSPC408554-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₂Cl₂FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870221
CAS-nummer: 15598-33-1