tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408511-10G PC408511-5G
APOSPC408511-10GEA 665 DKK
APOSPC408511-10G APOSPC408511-5G
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11847970
CAS-nummer: 620611-27-0