6-Chloro-2-fluoropurine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408500-10G PC408500-100G PC408500-25G
APOSPC408500-10GEA 535 DKK
APOSPC408500-10G APOSPC408500-100G APOSPC408500-25G
6-Chloro-2-fluoropurine 98%
6-Chloro-2-fluoropurine
Formel: C₅H₂ClFN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183557
CAS-nummer: 1651-29-2