4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 218 DKK
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄ClFIN
Molekylvægt: 271.46 g/mol
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318122
CAS-nummer: 216393-67-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III