5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 164 DKK
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412225
CAS-nummer: 115467-07-7