2-Amino-5-Fluor-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 1810 DKK
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-Fluor-4-methylpyridin 98%
2-Amino-5-Fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇FN₂
Smeltepunkt: 174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659479
CAS-nummer: 301222-66-2