(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 2920 DKK
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787601
CAS-nummer: 29640-98-0