(4-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 942 DKK
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
(4-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 106…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660193
CAS-nummer: 886498-61-9