4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 339 DKK
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol 98%
4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Molekylvægt: 156.16 g/mol
Kogepunkt: 110…112 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 53…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116338
CAS-nummer: 157068-03-6