2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 1750 DKK
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molekylvægt: 214.04 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226884
CAS-nummer: 936693-22-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR