2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 3250 DKK
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909840
CAS-nummer: 34552-16-4