5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408218-1G PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA 262 DKK
APOSPC408218-1G APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Formel: C₅H₈F₃I
Kogepunkt: 153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06247810
CAS-nummer: 352-60-3