Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Triethylsilyl)trifluoromethane
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 3190 DKK
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formel: C₇H₁₅F₃Si
Molekylvægt: 184.28 g/mol
Kogepunkt: 58 °C/60mmHg
Massefylde: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00192520
CAS-nummer: 120120-26-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 II