5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 603 DKK
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Kogepunkt: 147,75 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258748
CAS-nummer: 352-61-4