5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC408149-1G PC408149-25G PC408149-5G
APOSPC408149-1GEA 1490 DKK
APOSPC408149-1G APOSPC408149-25G APOSPC408149-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Formel: C₈H₉F₉O
Kogepunkt: 90 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248594
CAS-nummer: 3792-02-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR