Dimethyl difluoromalonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 241 DKK
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Formel: C₅H₆F₂O₄
Kogepunkt: 167…169 °C
Massefylde: 1,3059 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00516931
CAS-nummer: 379-95-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,III