4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 5620 DKK
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, Technical Grade
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Formel: C₁₀H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052316
CAS-nummer: 1039941-26-8