4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 6370 DKK
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Smeltepunkt: 138…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066999
CAS-nummer: 21928-50-7