4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G
PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA
1290
DKK
APOSPC408011-1G
APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₃F₃N₂S Molekylvægt: 228.19 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09800709 CAS-nummer: 143782-23-4 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |