2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408001-100G PC408001-25G
APOSPC408001-100GEA 556 DKK
APOSPC408001-100G APOSPC408001-25G
2-(4-Fluorophenyl)thiophene 95%
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₀H₇FS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06802535
CAS-nummer: 58861-48-6