3-Fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 889 DKK
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorphenol 98%
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molekylvægt: 112.1 g/mol
Kogepunkt: 178 °C
Smeltepunkt: 44538 °C
Massefylde: 1.238 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002254
CAS-nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III