4-Brom-2-Fluorbenzylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 197 DKK
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Brom-2-Fluorbenzylchlorid 97%
4-Brom-2-Fluorbenzylchlorid
Formel: C₇H₅BrClF
Molekylvægt: 223.47 g/mol
Kogepunkt: 232
Smeltepunkt: 37
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094036
CAS-nummer: 85510-82-3