α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC4075-100G
PC4075-25G
PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA
1250
DKK
APOSPC4075-100G
APOSPC4075-25G
APOSPC4075-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅Br₂F Kogepunkt: 89…90 °C/1mmHg Smeltepunkt: 33…36 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042187 CAS-nummer: 112399-50-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |