3-Fluor-4-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4074-100G PC4074-25G PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA 2350 DKK
APOSPC4074-100G APOSPC4074-25G APOSPC4074-5G
3-Fluor-4-nitrophenol 97%
3-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Molekylvægt: 157.1 g/mol
Smeltepunkt: 91…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041251
CAS-nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6