2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
PC407008-10G PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA 197 DKK
APOSPC407008-10G APOSPC407008-25G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272565
CAS-nummer: 433-94-3